Learn More
Nitritex™ Gants médicaux Profile PNHS
Code produit 12795865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
10
Conditionnement:
50 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12795865 10 50 paires
12745865 7 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12795865 Fournisseur Nitritex™ Code fournisseur PNHS100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The hypoallergenic accelerator-free and latex-free Profile PNHS™ is the ideal choice for those with sensitive skin. The sterile, extra length, nitrile surgical glove is anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. The PNHS offers excellent chemical protection and has good puncture resistance. Measuring 300mm/12” the PNHS provides extra coverage than standard surgical gloves and features a beaded cuff to ensure stability on the arm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Classification Class IIa Medical Device
Matériau de la manchette Nitrile
Couleur Blanc
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 10
Stérilité Stérile
Type de manchette de gant Ourlé
Type d’emballage En boîte
Quantité 50 paires
Résistant à Produits chimiques
Longueur (métrique) 305 mm
Poids (métrique) 1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.