Learn More
Nitritex™ Profile PLHS Handschuhe
Artikelnummer. 12715805
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Artikelnummer. 12715805
Marke: Nitritex™ PLHS60
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The cost-effective sterile surgical glove. Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Glove is an extra-long latex glove with an anatomical shape that provides excellent flexibility and comfort to avoid wearer fatigue.
  • Made of powder-free Class IIa Medical grade latex
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Latex
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Klassifikation Class IIa Medical Device
Stulpenmaterial Latex
Farbe Natural
Hand Spezifisch
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Surgical Gloves
Größe 6
Sterilität Steril
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Verpackungsart In Box
Menge 50 Paare
Länge (metrisch) 305 mm