Learn More
Nitritex™ Profile 3000 Medizinische Handschuhe
Beschreibung
- Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
- Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
- Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
- Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
- Texture surface delivers improved grip
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003 |
| Klassifikation | European PPE Category 3 Complex Design |
| Farbe | Purple |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | Groß |
| Mehr anzeigen |