Learn More
Nitritex™ Profile 3000 Medizinische Handschuhe
Catalog Number 13455259
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
The premier lab glove delivers excellent protection and exceptional tactility. Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves are non-sterile, extra-length laboratory gloves that are 100% latex free, thereby eliminating all risk of Type 1 latex allergic reactions.
  • Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
  • Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
  • Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
  • Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
  • Texture surface delivers improved grip
Zertifizierung/Konformität EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003
Klassifikation European PPE Category 3 Complex Design
Farbe Purple
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Partially Textured
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nitrile
Gepudert Powder Free
Größe Medium
Sterilität Non-sterile
Art der Handschuhstulpe Beaded
Verpackungsart Dispenser box
Beständig gegen Chemicals, bodily fluids, fatty acids
Stulpenlänge (angloamerikanisch) 12 in.
Stulpenlänge (metrisch) 30 cm