Beschreibung
- Die dicke, spezielle NBR-Beschichtung ist beständig gegen Öl und Fett
- Das hochwertige Baumwoll-Interlock-Futter ist komfortabel, fühlt sich angenehm auf der Haut an und trägt zur Regulierung des Handschuhklimas bei.
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- Die Handschuhe eignen sich für die Bedienung von Touch-Displays
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Montage, Kontrollarbeiten und Wartung
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Weiß, Gelb |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Baumwolle |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 2121X. |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Mehr anzeigen |