Learn More
Profenofos 1000 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323285 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323285 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16330000TO1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Profenofos
CAS 41198-08-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Profenofos
Versandbedingung +20°C
Summenformel C11 H15 Br Cl O3 P S
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
SMILES CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlor-1-[Ethoxy(Propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzol
Solvent or Matrix Toluene
Molekulargewicht (g/mol) 373.63
Menge 1 mL
Formelmasse 371.9351 g/mol