Learn More
uvex Profaviton BV-06 Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. p-7230485 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17250511
Marke: uvex 6095708
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemical protection gloves without stockinette constructed of butyl rubber, with a seamless bromobutyl coating. Viton™ outer layer is resistant to aliphatic and aromatic hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, organic/inorganic acids, and saturated saline solutions.
  • Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk ohne Stockinette
  • Nahtlose 0,40 mm dicke Brombutylbeschichtung
  • Die Viton™-Außenbeschichtung ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material Brombutyl, Viton™
Farbe Schwarz
Latex Free Yes
Material Butyl
Produkttyp Butyl Gloves
Größe 8
Norm EN 388 2120A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AFKLMN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienhandhabung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie Profaviton BV-06
Länge (metrisch) 35 cm