Learn More
uvex Profaviton BV-06 Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk ohne Stockinette
- Nahtlose 0,40 mm dicke Brombutylbeschichtung
- Die Viton™-Außenbeschichtung ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | Brombutyl, Viton™ |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Yes |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Butyl Gloves |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 2120A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AFKLMN |
| Mehr anzeigen |