Beschreibung
- Empfindliche Chemikalienschutzhandschuhe NBR mit angenehmen Baumwollfutter für Tragekomfort
- Die geprägte Struktur auf der Handfläche verbessert die Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen.
- Nitrilkautschuk ist beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen.
- Handschuhe bieten ein taktiles Gefühl, sicheren Sitz und mechanische Abriebfestigkeit
- Ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen, einschließlich Automobil, Chemie und Druck
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | NBR |
| Produkttyp | Chemikalienbeständige Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 4101X. |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AJKLOT |
| EN ISO 374-5 | Bakterien, Pilze MIT Virusschutz |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Mehr anzeigen |