Learn More
uvex Profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. 15366922 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15366922 10 1 Stück
15386922 8 1 Stück
15396922 9 1 Stück
15376922 7 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15366922 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6012204
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die empfindlichen NBR-Chemikalienschutzhandschuhe sind mit einem angenehmen, Baumwollfutter ausgestattet und bieten ein hohes Maß an mechanischer Abriebfestigkeit.
  • Empfindliche Chemikalienschutzhandschuhe NBR mit angenehmen Baumwollfutter für Tragekomfort
  • Die geprägte Struktur auf der Handfläche verbessert die Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen.
  • Nitrilkautschuk ist beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen.
  • Handschuhe bieten ein taktiles Gefühl, sicheren Sitz und mechanische Abriebfestigkeit
  • Ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen, einschließlich Automobil, Chemie und Druck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material NBR
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 4101X.
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLOT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Serie Profastrong NF33
Länge (metrisch) 33 cm