Beschreibung
- Profaprotect CN34 bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl aggressiver Chemikalien, Reinigungsmittel, Klebstoffe und Lösungsmittel wie Aceton, Ketone, Aldehyde, Säuren, Basen und Öle.
- Seine Flexibilität und Sensibilität sorgen für ein hohes Maß an Komfort beim Tragen.
- Zertifizierter chemischer Schutz gegen 11 der 18 Testchemikalien.
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor, Gesundheitswesen, Industrie |
| Farbe | Orange |
| Latex Free | Ja |
| Material | NBR, Chloropren |
| Produkttyp | Chemische Schutzhandschuhe |
| Größe | 8 |