Learn More
uvex Profabutyl B-05R Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. p-7230496 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17240501
Marke: uvex 6094907
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Constructed of 100% butyl rubber with 0.50 mm bromobutyl coating for chemical protection when working with polar compounds such as esters and ketones.
  • Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk ohne Stockinette
  • Nahtlose 0,50 mm dicke Brombutyl-Beschichtung
  • Verbesserte Griffigkeit bei feuchten oder nassen Anwendungen
  • Beständig gegen polare Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Säuren und Laugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material Bromobutyl
Farbe Schwarz
Latex Free Yes
Material Butylgummi
Produkttyp Butyl Gloves
Größe 7
Norm EN 388 2010X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABIKLNOT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antistatische Bereiche, Chemikalienhandhabung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie Profabutyl B-05R
Länge (metrisch) 35 cm