Learn More
Fisherbrand™ Paddelmischer für Labore mit Wärmeinkubation und UV-Kammer-Dekontamination
Fisherbrand Paddelmischer bieten schnelles und effektives Mischen und gewährleisten eine konsistente Homogenisierung für die Lebensmittelmikrobiologie und andere Anwendungen zur Probenvorbereitung. Die Kammer kann nach Bedarf geheizt werden. UV-Licht sorgt für die Dekontamination der Kammer im Falle eines Auslaufens.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 19.00000kg
Artikelnummer. 17389912
  • 6165.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kontaminationsfreies Mischen und Homogenisieren
  • Nützlich für die Lebensmittelmikrobiologie und die Vorbereitung von Makroproben
  • Anwenderfreundliche Touchscreen-Bedienung
  • Variable Drehzahl, Zeit und Hublänge
  • Beheizte Kammer für inkubierte Anwendungen
  • Fenster zum Überwachen der Probe
  • Einfach zu reinigen
  • UV-Licht zur Dekontamination der Kammer
  • Für 400 ml-Beutel
Spezifikation
Spezifikation
220/240 V
400 mL
3 bis 12 Hübe/s
60 Hz
13,5 oz.