Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios 250i CR CO2-Inkubatoren, 255 L
Der Heracell Vios 250i CR ist ein zertifizierter reinraumtauglicher CO<sub>2</sub>-Inkubator. Dieser Inkubator wurde mit Blick auf aktive Partikelkontrolle und strenge Reinigungskompatibilität entwickelt und setzt den Standard für die Inkubation in Reinräumen. Im Lieferumfang enthalten ist ein Paket für die werkseitige Abnahme, das die in GMP-Umgebungen üblichen Dokumentationsanforderungen erfüllt.
Marke:  Thermo Scientific™ 51033787
Additional Details : Gewicht : 119.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17214263
  • 29750.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wir stellen vor: der erste auf dem Markt erhältliche zertifizierte, mit Reinräumen kompatible CO2-Inkubator, der für die Verwendung in ISO-Umgebungen der Klasse 5 und GMP-Klasse A/B gemäß ISO 14644-1 validiert wurde.Dieser Inkubator verfügt über eine Feinstaub- und Kontaminationskontrolle der nächsten Stufe, eine verbesserte Kompatibilität mit Reinigungsverfahren im Reinraum und eine Dokumentation zur Unterstützung des Validierungsprozesses und setzt damit den Standard für den Übergang von der Forschung zur kommerziellen Nutzung.
NEU Zertifizierte Reinraum- und GMP-Kompatibilität
  • Zertifiziert kompatibel für Umgebungen der ISO-Klasse 5 und GMP-Klasse A/B gemäß DIN EN ISO 14644-1
  • Zum Patent angemeldete Technologie – Active Particle Control System zur Kontrolle der Anzahl im Reinraum freigesetzter Partikel
  • Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Schutzart IP54 für hervorragende Reinigungskompatibilität
  • Dokumentationspaket zur Unterstützung zeitnaher und schneller Validierungsprozesse
Wärmekammer mit Direktbeheizung
  • Elektropolierte 255 l-Edelstahlkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar
  • Verstellbare, perforierte Einlegeböden
THRIVE Active Airflow
  • Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
  • Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten
ISO 5 HEPA-Luftfilterung
  • In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
  • Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
  • Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
Geschützter Flüssigkeitsbehälter
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur.
  • Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Bildung eines Nährbodens für Verunreinigungen
  • 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
In-situ-Sensoren und -Sonden
  • Doppeltemperaturfühler zum Schutz vor Übertemperatur mit Betriebsreserve
  • Einstrahliger CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen, Infrarot (IR)
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen
  • Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen).
Intuitive, interaktive iCAN™-Touchscreen-Steuerung
  • Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung:Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
Spezifikation
Spezifikation
9,0 cu. ft.
USB, 4 bis 20 mA
255 L
1 bis 20%
LED
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir
36,8 x 30,5 x 38,1 in. (93,4 x 77,4 x 96,8 cm)
230 V, 50 Hz
CE, CSA
Einzelner 255-l-Inkubator mit IR-Sensor, 4 bis 20 mA-Datenausgang und werkseitiger Konformität Pk.
Kupfer
IR-Sensor
Edelstahl
>93% bei 37 °C
CO2 Inkubator
24,8 x 23,9 x 26,4 in. (62,9 x 60,7 x 67 cm)
215 lb.
Sonderangebote
Serviceleistungen