Beschreibung
- Mit Gesichtserkennung, Sprachbefehlen, Smart Help, Multiplex-Funktion, motorisierten austauschbaren Blöcken, vereinfachten Arbeitsabläufen, intuitiver Software und großer kapazitiver Touchscreen-Oberfläche.
- Bietet Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und verschiedenen Instrumenten.
- Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.
- Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
- Mit unserer cloudbasierten Plattform Connect können Sie jederzeit und überall auf Daten zugreifen, diese analysieren und teilen. Profitieren Sie vom Zugriff auf Echtzeit-Informationen, vom sicheren Datenspeicher und von der gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen online.
- Die Connect-Plattform bietet Wissenschaftlern einen sicheren Ort zum Speichern, Analysieren und Freigeben von Daten. Applied Biosystems qPCR Analysemodule innerhalb der Plattform sind browserbasierte Software-Tools, die flexibel, schnell und einfach zu verwenden sind. Diese Softwaretools unterstützen eine Vielzahl von Analysen, einschließlich relativer Quantifizierung, Standardkurve, Schmelzkurvenanalyse (High Resolution Melting, HRM), Genotypisierung und Nachweis- oder Nichtnachweis-Analyse. Sie sind kompatibel mit Mac oder PC sowie den meisten Datentypen der Applied Biosystems Geräte
- Das System wird mit einem Blocktyp geliefert, andere Blocktypen können separat erworben werden.
- Darüber hinaus ist für dieses System ein Orbitor Mikroplattenumsetzer zur Unterstützung von Arbeitsabläufen mit hohem Durchsatz verfügbar.
- Führen Sie Hunderte von Echtzeit-PCR-Reaktionen mit TaqMan Array 384-Well Mikrofluidik-Karten aus. Und wenn das QuantStudio 7 Pro System in den Orbitor Mikroplattenumsetzer integriert ist (separat erhältlich), maximiert es Ihren Durchsatz.
- Das OptiFlex System verfügt über sechs entkoppelte Anregungs- und Emissionsfilterkanäle mit 21 Filterkombinationen für maximale Multiplexing- und Chemikalien-Flexibilität und sorgt so für eine verbesserte Datengenauigkeit von Well zu Well und von Gerät zu Gerät.
- Erkennen Sie Unterschiede in der Zielmenge, die bei Einzelplex-Reaktionen nur das 1,5-fache betragen, und erhalten Sie 10 Protokolle des linearen dynamischen Bereichs.
Spezifikation
Austauschbar | |
QuantStudio™, ViiA™ 7 System | |
QuantStudio™ | |
Raumtemperatur |
96-Well-Platte | |
0,1 mL | |
Touchscreen |