Learn More
BINDER™ Serie FDL – Sicherheitstrockenkammer für begrenzte Lösungsmittelmengen
Der BINDER Sicherheitstrockenschrank FDL 115 mit Silikon- und staubfreier Innenkammer sowie einem symmetrischen Luftstrom trocknet lösungsmittelhaltige Proben und erfüllt damit alle Anforderungen der EN 1539.
Marke:  BINDER™ 9010-0292
9200.75 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 102.00000kg
Artikelnummer. 15672106
  • 9685.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • 2 verchromte Gestelle
  • Frischluftüberwachung mit akustischem und visuellem Alarm und automatischer Deaktivierung der Heizung
  • Austauschbare Filterkassette, Klasse M6
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computerschnittstelle: RS 422
  • Standard-Türdichtung aus lösungsmittelbeständigem FKM für den Einsatz bei bis zu 200 °C
  • Optionale Türdichtung aus Silikon mit begrenzter Lösungsmittelbeständigkeit für den Einsatz bei bis zu 300 °C
Spezifikation
Spezifikation
Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
115 l
Trockenkammer
30 kg
2 Std./5 max.
865 x 745 x 805 mm
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 2.9 kW
2.9 kW
50/60 Hz
FDL115-230 V, Standard, Serie FDL – Sicherheitstrockenkammern für begrenzte Lösungsmittelmengen, 115  l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz
Umgebungstemperatur +5 °C bis 300 °C
LED
FDL115-230 V
600 x 435 x 435 mm
90 kg
230 V
13 A
APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
Sonderangebote
Serviceleistungen