Learn More
BINDER™ Serie KB - Kühlinkubatoren, mit leistungsstarker Kompressorkühlung
Das leistungsstarke Allroundtalent unter den Kühlinkubatoren: Der KB beherrscht Temperaturbereiche von -10 °C bis +100 °C. Gegenüber seinem Vorgänger verbraucht die neue Serie KB bis zu 30 % weniger Energie und deckt mit seinen umfangreichen Programmfunktionen ein breites Anwendungsspektrum ab.
Marke:  BINDER™ 9020-0397
6023.70 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 105.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15659528
  • 6795.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zum früheren Modell
  • Kühlung mit Kompressorkühleinheit
  • Türheizsystem von 240 Litern
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeitprogrammierung
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 Gestelle aus Edelstahl
  • Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
  • Zugang für 240 l mit Silikonstopfen
  • 4 stabile Rollen, zwei mit Bremsen, ab 240 Liter
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
Spezifikation
4.1 cu. ft.
20 kg
KB115-230 V, Standard, Serie KB – Kühlbrutschränke mit leistungsstarker Kompressorkühlung, 115 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
115 l
Kein Sensor
400 x 600 mm
Edelstahl
Keine
-10°bis +100 °C
LCD-Display
1
835 x 700 x 1025 mm
650 mm
835 mm
1025 mm
400 mm
230 V, 50 Hz, 10 A
0,7 kW
50 Hz
44.1 lb.
Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
APT.lineTM Vorwärmkammertechnologie
Keine Beleuchtung
max. 2 Std./5
NEMA 5-20P
Kühlinkubator
KB115-230 V
600 x 400 x 480 mm
25.6 in.
32.9 in.
600 mm
480 mm
105 kg
230 V
2 A
Sonderangebote
Serviceleistungen