Learn More
BINDER™ Serie KB - Kühlinkubatoren, mit leistungsstarker Kompressorkühlung
Das leistungsstarke Allroundtalent unter den Kühlinkubatoren: Der KB beherrscht Temperaturbereiche von -10 °C bis +100 °C. Gegenüber seinem Vorgänger verbraucht die neue Serie KB bis zu 30 % weniger Energie und deckt mit seinen umfangreichen Programmfunktionen ein breites Anwendungsspektrum ab.
Marke:  BINDER™ 9020-0204
13154.59 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 304.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15649528
  • 14250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zum früheren Modell
  • Kühlung mit Kompressorkühleinheit
  • Türheizsystem von 240 Litern
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeitprogrammierung
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 Gestelle aus Edelstahl
  • Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
  • Zugang für 240 l mit Silikonstopfen
  • 4 stabile Rollen, zwei mit Bremsen, ab 240 Liter
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
Spezifikation
24.6 cu. ft.
45 kg
KB720-230 V, Standard, Serie KB – Kühlbrutschränke mit leistungsstarker Kompressorkühlung, 698 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
698 l
Kein Sensor
576 x 970 mm
Edelstahl
Keine
-10°bis +100 °C
LCD-Display
2
1270 x 1040 x 1950 mm
885 mm
1250 mm
1925 mm
576 mm
200 bis 240 V, 50/60 Hz, 2.3 kW, 16 A
2,3 kW
50/60 Hz
99.2 lb.
Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
APT.lineTM Vorwärmkammertechnologie
Keine Beleuchtung
max. 2 Std./15
NEMA 5-20P
Kühlinkubator
KB720-230 V
970 x 576 x 1250 mm
34.8 in.
49.2 in.
970 mm
1250 mm
309 kg
200 V
9,6 A
Sonderangebote
Serviceleistungen