Learn More
BINDER™ Serie KB - Kühlinkubatoren, mit leistungsstarker Kompressorkühlung
Das leistungsstarke Allroundtalent unter den Kühlinkubatoren: Der KB beherrscht Temperaturbereiche von -10 °C bis +100 °C. Gegenüber seinem Vorgänger verbraucht die neue Serie KB bis zu 30 % weniger Energie und deckt mit seinen umfangreichen Programmfunktionen ein breites Anwendungsspektrum ab.
Marke:  BINDER™ 9020-0202
8901.50 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 170.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15629528
  • 9370.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zum früheren Modell
  • Kühlung mit Kompressorkühleinheit
  • Türheizsystem von 240 Litern
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeitprogrammierung
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 Gestelle aus Edelstahl
  • Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
  • Zugang für 240 l mit Silikonstopfen
  • 4 stabile Rollen, zwei mit Bremsen, ab 240 Liter
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
Spezifikation
8.7 cu. ft.
30 kg
KB240-230 V, Standard, Serie KB – Kühlbrutschränke mit leistungsstarker Kompressorkühlung, 247 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
247 l
Kein Sensor
485 x 650 mm
Edelstahl
Keine
-10°bis +100 °C
LCD-Display
1
945 x 850 x 1465 mm
800 mm
925 mm
1465 mm
485 mm
200 bis 240 V, 50 Hz 16A
1,2 kW
50/60 Hz
66.1 lb.
Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
APT.lineTM Vorwärmkammertechnologie
Keine Beleuchtung
max. 2 Std./9
NEMA 5-20P
Kühlinkubator
KB240-230 V
650 x 485 x 785 mm
31.5 in.
36.4 in.
650 mm
785 mm
170 kg
200 V
5,2 A
Sonderangebote
Serviceleistungen