Learn More
BINDER™ KBF LQC 720 Feuchtigkeits-Testkammer mit ICH-konformer Lichtquelle und Lichtdosiskontrolle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15629115 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15629115 220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15629115 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90200334
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 80 %; Beleuchtung: ICH-konforme Beleuchtung
  • Temperaturbereich: 0° bis 70 °C
  • Temperaturbereich mit Licht: 10° bis 60 °C
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % RF
  • Drei positionierbare Beleuchtungskassetten mit ICH-konformer UV/Vis-Lichtquelle
  • Unabhängige Lichtdosiskontrolle von UV-A-Strahlen und sichtbarem Licht mit sphärischen Sensoren
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • Innenkammer aus Edelstahl
  • Steuerung mit programmierbarem Zeitsegment
  • Dicht schließende Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • Drei Gestelle aus Edelstahl
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Vier stabile Rollen, zwei mit Bremsen
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Tür-Heizung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 700 l
Kammermaterial Edelstahl
Beleuchtung ICH-konforme Lichtquelle
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
Anzahl Einschübe 3
Steckertyp CEE
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 80%
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 70 °C
Typ Feuchtigkeits-Testkammer
Abmessungen (T x B x H) innen 576 x 973 x 1250 mm
Breite (metrisch) 1250 mm
Innenbreite (metrisch) 973 mm
Höhe (metrisch) 1925 mm
Innenhöhe (metrisch) 1250 mm
Innentiefe (metrisch) 576 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 16 A
Spannung 220/230 V