Learn More
BINDER™ KBF LQC 240 Feuchtigkeits-Testkammer mit ICH-konformer Lichtquelle und Lichtdosiskontrolle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15619115 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
200/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15619115 200/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15619115 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90200332
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 80 %; Beleuchtung: ICH-konforme Beleuchtung
  • Temperaturbereich: 0° bis 70 °C
  • Temperaturbereich mit Licht: 10° bis 60 °C
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % RF
  • Zwei positionierbare Beleuchtungskassetten mit ICH-konformer UV/Vis-Lichtquelle
  • Unabhängige Lichtdosiskontrolle von UV-A-Strahlen und sichtbarem Licht mit sphärischen Sensoren
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • Innenkammer aus Edelstahl
  • Steuerung mit programmierbarem Zeitsegment
  • Dicht schließende Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • Zwei Gestelle aus Edelstahl
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Vier stabile Rollen, zwei mit Bremsen
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Tür-Heizung
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8.7 cu. ft.
Beschreibung KBF LQC 240 | Konstantklimaschränke mit ICH-konformer Beleuchtung und Lichtdosissteuerung
Kapazität (metrisch) 247 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Beleuchtung ICH-konforme Lichtquelle
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe max. 2 Std./7
Steckertyp CEE
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 80%
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Typ Feuchtkammer
Display TFT Touch
Abmessungen (T x B x H) innen 485 x 650 x 785 mm
Breite (angloamerikanisch) 36.4 in.
Breite (metrisch) 925 mm
Innenbreite (metrisch) 650 mm
Höhe (metrisch) 1460 mm
Innenhöhe (metrisch) 785 mm
Innentiefe (metrisch) 485 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 16 A
Spannung 200/230 V