Learn More
SI Analytics TitroLine 7500 KF-Spurenmodul 5, Kolorimetrischer KF-Titrator
Diese Titratoren von SI-Analytics sind schnell, einfach und präzise und verfügen über ein robustes, zuverlässiges, gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist.
Marke:  SI Analytics 285221000
Additional Details : Gewicht : 6.00000kg
Artikelnummer. 15574923
  • 5775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der TitroLine™ 7500 KF ist der volumetrische Generalist für ein breites Anwendungsspektrum und der TitroLine™ 7500 KF-Trace ist der Spezialist für geringen Wassergehalt
  • Schnell, einfach und präzise
  • Mit Standardmethoden für unterschiedliche Anwendungen (Titerbestimmung, Blindwert…)
  • Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
  • Speichern der Ergebnisse über USB- und LAN-Port (PDF- und CSV-Format) mit Online-Kurve
Spezifikation
Spezifikation
TitroLine 7500 KF-Spurenmodul 5, Kolorimetrischer KF-Titrator
TitroLine 7500 KF-Spurenmodul 5, Kolorimetrischer KF-Titrator