Learn More
Velp Scientifica™ RX3 VORTEX SCHüTTLER 100-240V/50-60HZ .
Artikelnummer. 15349474 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
4,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
15349474 4,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15349474 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. F202A0171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 CHF
    161.90 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.10 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
RX3 Vortex-Mischer mit fester Rührgeschwindigkeit im Touch-Modus.
  • Einfacher Betrieb mit fester Drehzahl, elektronisch gesteuert, 3000 U/min
  • Automatischer Start, wenn das Röhrchen auf die Halterung gedrückt wird
  • Optimale Beständigkeit gegen Chemikalien dank Technopolymer-Gehäuse
  • Äußerst stabile Zinklegierung
  • Große, rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Geräts
  • IP42-Schutz vor Partikeln und Flüssigkeiten
  • Entwickelt für die längste Lebensdauer und mit 3 Jahren Garantie
Spezifikation
Orbit 4,5 mm
Drehzahlbereich 3.000 U/min
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 15 W
Produkttyp Vortexschüttler
Material Zinklegierung, Technopolymer
Tiefe (metrisch) 165 mm
Abmessungen (L x B x H) 165 x 150 x 130 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Breite (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 2,7 kg
Modell Gehäuse RX3
IP-Schutzart IP 42
Betriebsmodi Touch