Learn More
Memmert HPP Klimakammer
Artikelnummer. 13485476 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
108 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13485476
Marke: Memmert HPP110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 90 %; Beleuchtung: Optionales Lichtmodul
  • Anpassbares multifunktionales Steuergerät mit digitalem PID-Mikroprozessor und 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
  • 2 Pt100 Sensoren der Klasse A in einer 4-Leiter-Schaltung mit gegenseitiger Überwachung und Leistungsübernahme bei gleichem Temperaturwert
  • Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
  • Die aktive Be- und Entfeuchtung ist über ein digitales Display von 10 – 90 % relativer Luftfeuchtigkeit einstellbar, Displayauflösung 0.1 %, Einstellgenauigkeit 0.5 %
  • Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
  • Innentür aus Glas
  • Gehäuserückwand aus verzinktem Stahl
  • Temperaturbereich: 0 bis 70 °C ohne Licht, 15 bis 40 °C mit Licht
  • Einstellungen in Deutsch/Englisch/Spanisch/Französisch
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte, 2-Punkt-Feuchtekalibrierung: 20 und 90 % Luftfeuchtigkeit
  • Alarm bei Über- oder Untertemperatur, Heizfunktion wird bei Übertemperatur ausgeschaltet, Kühlfunktion wird bei Untertemperatur ausgeschaltet
  • Integrierte Fehlerdiagnose für Temperatur- und Feuchteregelung
Spezifikation
Alarmtypen Akustisch und visuell
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
Kapazität (metrisch) 108 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Beleuchtung Optional Light Module
Material Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl
Steckertyp Deutscher Typ
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 90%
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Typ Klimakammer
Display Doppeldisplay
Ausführung der Tür Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekt geeignet für Stabilitätstests, Lagerung in kontrollierter Umgebung und Aufbereitung
Feuchtigkeitsgenauigkeit 1 %
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 und 90 %
Enthält Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C, 60 % RH bei 30 °C, mehrsprachiges Display (Deutsch/Englisch/Spanisch/Französisch)
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Temperaturregelung Über- und Untertemperaturwächter TWW, Schutzklasse 3.3 oder einstellbarer Temperaturbegrenzer TWB, Schutzklasse 2, auswählbar über das Display
Temperaturauflösung 0,1 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (T x B x H) innen 400 x 560 x 480 mm
Breite (metrisch) 745 mm
Innenbreite (metrisch) 560 mm
Höhe (metrisch) 864 mm
Innenhöhe (metrisch) 480 mm
Tiefe (metrisch) 674 mm
Innentiefe (metrisch) 400 mm
Versandgewicht (metrisch) 105 kg
Gewicht (metrisch) 80 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz, 650 W
Spannung 115/230 V
Wirkleistung 650 W
Frequenz 50/60 Hz