Learn More
Ohaus™ Ranger Count 3000 Kompakte Zählwaage
Artikelnummer. 13465119 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
13465119 6 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13465119 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30031784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 CHF
    605.00 CHF / 1 Stück
    Sparen auf Anfrage
    -43.03% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Mehrzweck-Ranger-Count 3000 verfügt über alle erforderlichen Funktionen, mit denen sich für zahlreiche Anwendungen schnell präzise Ergebnisse erzielen lassen. Mit Funktionen zum Wiegen, Zählen von Teilen, Prüfzählungen und Akkumulation ist die Ranger Count 3000 die ideale Waage für viele industrielle Zählanforderungen. Diese tragbare und mit einem Akku ausgestattete Waage ist überall im Werk von Vorteil.
Der Mehrzweck-Ranger-Count3000 verfügt über alle erforderlichen Funktionen, mit denen sich für zahlreiche Anwendungen schnell präzise Ergebnisse erzielen lassen. Mit Funktionen zum Wiegen, Zählen von Teilen, Prüfzählungen und Akkumulation ist die Ranger Count 3000 die ideale Waage für viele industrielle Zählanforderungen. Diese tragbare und mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattete Waage ist überall im Werk von Vorteil und mit Funktionen und Merkmalen ausgestattet, die die Ranger 3000 zu einer Klasse für sich machen.
  • Präzise Zähl- und Wägeleistung mit einer Bibliothek mit 30 Objekten
  • Eine der benutzerfreundlichsten Zählwaagen auf dem Markt
  • Die schnelle Stabilisierung sorgt für einen erstklassigen Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle RS232 integriert, optionale 2. Plattform, 2. RS232, USB, Ethernet
Akkulaufzeit 210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Akkutyp Wiederaufladbar, Bleisäure
Kalibrierung Außen
Zertifizierung/Konformität FCC, Part 15, Klasse A, EN61326-1:2006 (Klasse B)
Anschlusstyp Ethernet (als Zubehör erhältlich) USB (als Zubehör erhältlich) RS232 (im Lieferumfang enthalten) Zweite RS232 (als Zubehör erhältlich)
Bauweise ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, Ziffernblock, Menüsperrenschalter, vorderseitige Füllstandsanzeige, Transportgriff
Fassungsvermögen 6 kg
Displaytyp 3-Fenster-LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung, 6-stellig, 7 Segmente
Lesbarkeit 0,200000 g
Art des Tastenfelds Mechanik
Linearität 0,400000 g
Modell Gehäuse RC31P6
Wiederholgenauigkeit 0,400000 g
Auflösung 1:30000
Stabilisierungszeit 1 Sekunden
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Typ Ranger™ Count 3000 Kompakte Mehrzweckzählwaage
Wägemodi kg, lb, g, oz, lb:oz
Abmessungen (L x B) 311,00 x 327,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 327 × 311 × 117 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,20 in.
Länge (metrisch) 311,00 mm
Länge (metrisch) Schale 225 mm
Breite (angloamerikanisch) 12,90 in.
Breite (metrisch) 311 mm
Breite (metrisch) Schale 300 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,60 in.
Höhe (metrisch) 117 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 12,20 in.
Tiefe (metrisch) 311,00 mm
Gewicht (metrisch) 4,2 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V AC 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz