Learn More
Fisherbrand™ Advanced IR-Wirbelmischer, Zinklegierung und Technopolymer
Artikelnummer. 13284769 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
4,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
13284769 4,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13284769
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Vibration wird automatisch aktiviert, sobald der Mixer ein eingelegtes Reagenzglas erkennt. Fisherbrand™ ZX4 IR-Vortexmischer eignen sich optimal zum Mischen mit den verschiedensten Röhrchen und Behältern.
Optimierte Effizienz:
  • Vibration beginnt, wenn das Röhrchen durch IR erkannt wird (VELP-Patent) 
  • Keine Ermüdung, da kein Druck benötigt wird
  • Eliminiert Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
  • IR-Sensor und Dauermodi
Vielseitiger Betrieb:
  • Betrieb bei verschiedenen Drehzahlen, elektronisch bis zu 3000 U/min gesteuert
  • Große Auswahl an Zubehör passend für Röhrchen, Platten und Kolben
  • Modell mit Universalspannung/-frequenz
Design für lange Haltbarkeit:
  • Zubehör wird durch einfaches Drücken verbunden
  • Optimale Beständigkeit gegen Chemikalien durch das Gehäuse aus Technopolymer
  • Ausgezeichnete Stabilität durch Zinklegierungsbasis
  • Große, rutschfeste Gummifüße für den Verbleib in der gewünschte Position
  • IP 42-Schutz gegen Partikel und Flüssigkeiten "
Spezifikation
Orbit 4,5 mm
Drehzahlbereich 0 bis 3.000 U/min
Wirkleistung 15 W
Produkttyp Infrarot-Vortexmischer
Material Zinklegierung, Technopolymer
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Breite (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 2.7 kg
Modell ZX4
IP-Schutzart IP 42
Betriebsmodi Infrarot-Sensor, kontinuierlich