Learn More
Kinematica™ Antriebseinheit für Polymix™ PX-MFC 90 D Labormühle
Polymix™ MFC 90 D verfügt über einfach zu ändernde Mahlaufsätze und Siebe, die das Spektrum der zu verarbeitenden Proben erweitern. Einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und effiziente Mahlergebnisse sind nur einige der Vorteile dieser Mühle.
Marke:  Kinematica™ 35010021
Additional Details : Gewicht : 12.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11910359
  • 7290.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polymix™ MFC 90 D verfügt über einfach zu ändernde Mahlaufsätze und Siebe, die das Spektrum der zu verarbeitenden Proben erweitern.Einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und effiziente Mahlergebnisse sind nur einige der Vorteile dieser Mühle.
  • Arbeitsvolumen ca. 300 ml (Volumen des Trichters)
  • 600W hochfrequenter 3 Phasenmotor mit Drehzahlregelung von 50 1/min bis 6 ,000 1/min
  • Integrierter Überhitzungs-, Überlast- und Blockierschutz
  • Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung
  • Energieeinsparung durch automatischen Standby-Modus
  • Hammerschleifen oder Messerschleifaufsatz
  • Siebe in verschiedenen Maschengrößen von 0.2 mm bis 6 mm. Geeignet für alle Trockenmahlen im Labor, einschließlich Trockenmahlen von getrockneten, nicht fetthaltigen, stringenden und duktilen Produkten wie Holz, Rinde, Wurzeln, Blätter, Stroh, Kork usw. und getrockneten, nicht fetthaltigen, harten und spröden Materialien wie Getreide, Getreide, Malz, roher und geröstetem Kaffee, Bohnen, Hafer, Nussschalen, Bernstein, Mörtel usw.
Spezifikation
Spezifikation
Hammermühle
230 V/GB, 50 Hz, 1.000 W Motoreingangsleistung
50/60 Hz
230 V
12 kg
325 x 251 x 480 mm
Trockenprobenzerkleinerung
EU-Stecker
1000 W