Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter (rund)
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 75 g/m2 |
| Filtertyp | Mikrofiltrierung |
| Format | Scheibe |
| Material | Borosilikatglas |
| Porengröße | 0,7 μm |
| Filtrationszeit | 310 s |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luftverschmutzungskontrolle, Abscheidung von Ruß vor Gasanalysatoren, Unterstützung der Wägung in den Ausgleichsanalysen und Trocknern |
| Güte | 263 |
| Menge | 100/Packung |
| Oberflächentyp | Nicht-hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |