Learn More
Fisherbrand™ Infrarot-Wirbelmischer, Zinklegierung und Technopolymer
Artikelnummer. 11746744 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
4,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
11746744 4,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11746744
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erkennt das Vorhandensein des Reagenzglases und das Gerät beginnt automatisch zu vibrieren. Fisherbrand™ Wizard™ Der Infrarot-Wirbelmischer gewährleistet hohe Stabilität und erhöhten Benutzerkomfort. Bietet zwei Betriebsmodi sowie die Möglichkeit, die Vibrationsgeschwindigkeit zu regeln.
Ultimativer Komfort:
  • Vibration beginnt, wenn das Röhrchen von IR erkannt wird (Velp-Patent)
  • Keine Ermüdung, da kein Druck erforderlich ist – Vermeidet RSI (Repetitive Strain Injury).
  • IR-Sensor und kontinuierliche Modi
Benutzerkomfort:
  • Kompakt in Höhe und Fläche
  • Die Stabilität wird durch den Auswahlhebel in Bezug auf den Betriebsmodus optimiert
  • 3 rutschfeste Gummifüße für sicheren Halt in der gewünschten Position
Antwort mehrerer Anwendungen:
  • Betrieb mit variabler Drehzahl, elektronisch gesteuert bis zu 3.000 U/min
  • Große Auswahl an Zubehör für Röhrchen, Platten und Kolben
  • Universalmodell für verschiedene Spannungen/Frequenzen
Robuste Konstruktion:
  • Zubehör passt durch einfachen Druck
  • Optimale Beständigkeit gegen Chemikalien dank Technopolymer-Gehäuse
  • Äußerst stabile Zinklegierung
  • IP 42-Schutz vor Partikeln und Flüssigkeiten
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Orbit 4,5 mm
Drehzahlbereich 0 bis 3.000 U/min
Wirkleistung 15 W
Produkttyp Infrarot-Vortexmischer
Material Zinklegierung, Technopolymer
Tiefe (metrisch) 220 mm
Höhe (metrisch) 70 mm
Breite (metrisch) 180 mm
Gewicht (metrisch) 2.2 kg
Modell Assistent
IP-Schutzart IP 42
Betriebsmodi Sensor, Dauerbetrieb