Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ Precision Bürstenloses Pumpensystem mit Easy-Load™ Pumpenkopf
Verwenden Sie dieses System für Präzision und Wiederholbarkeit bei Anwendungen mit Peristaltikpumpen. Cole Parmer™ Masterflex™ I/P™ bürstenloses Präzisionspumpensystem mit Easy-Load™ Pumpenkopf bewältigt herausfordernde Anwendungen mit minimaler Wartung.
Marke: Masterflex™ 77963-10
Description
- Flussrate: 0.4 bis 8.0 l/min (0.11 bis 2.1 gal/min) mit den inbegriffenen IP™ 73 Schläuchen
- Dreistufiger Geschwindigkeitsregler für Präzision und Wiederholbarkeit
- Die LED-Anzeige zeigt die Geschwindigkeit in Prozent mit einer Auflösung von 1 % an
- 1/3 PS bürstenloser Motor
- Der splitterfreie epoxidbeschichtete Stahl IP55 und das Aluminium-Gehäuse schützen gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Staub
- Die leichten Kompaktantriebe können mit einer Hand getragen werden, sind aber stark genug, um zwei Pumpenköpfe anzutreiben
Specifications
CE, cULus, ISO 9001:2008 | |
LED | |
0.4 bis 8 l/min | |
Epoxidbeschichtet | |
I/P™ 73 Schläuche, Flussrate je nach Motorumdrehungszahl und Schlauchgröße | |
I/P Easy-Load | |
I/P Easy-Load Pumpenkopf 77602 - 10 | |
355.6 mm | |
4.5/2.6 A, 115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Variable Drehzahl | |
Gehäuse IP55 | |
650 U/min | |
1/3 PS | |
Stahl und Aluminium | |
1/3 hp bürstenlos | |
330.2 mm | |
228.6 mm | |
115 - 230 V Wechselstrom |