missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prochlorperazin, TRC

Artikelnummer. 17974825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17974825 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17974825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP75579010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58-38-8
Summenformel C20 H24 Cl N3 S
Molekulargewicht (g/mol) 373.94
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]- (7CI,8CI), 2-Chloro-10-(3-[1-methyl-4-piperazinyl]propyl)phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine, 3-Chloro-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine, 6140RP, Bayer A 173, Capazine, Chlormeprazine, Chlorperazine, DDD 66604, Emelent, Kronocin, Meterazin, Meterazine, N-[γ-(4'-Methylpiperazinyl-1')propyl]-3-chlorophenothiazine, NSC 17478, NSC 665801, Nipodal, Proazine, Prochlorpemazine, Prochlorperazin, Prochlorperazine, Prochlorpromazine, RP 6140, SKF 4657, Temetid
IUPAC-Name 2-Chloro-10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Propyl]Phenothiazin
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Prochlorperazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24ClN3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
Formelmasse 373.1379
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.