Learn More
Prochlorperazinmaleat, Mikromol™
Artikelnummer. 17949799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949799 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17949799 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0411.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Prochlorperazinmaleat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prochlorperazine Maleate
CAS 84-02-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Prochlorperazine Maleate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H24 Cl N3 S . 2 C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Prochlorperazine maleate, 2-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine bis[hydrogen (Z)-butenedioate], 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2), 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (8CI), 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, Buccastem, Compazine, Emetiral, Meterazin maleate, Pasotomin, Prochloroperazine dimaleate, Prochlorperazine dimaleate, Prochlorperazine hydrogen maleate, Prochlorperazine maleate, Stemetil, Stemetil dimaleate, Vertigon
InChI-Formel InChI=1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-But-2-endisäure;2-Chlor-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazin
Molekulargewicht (g/mol) 606.09
Menge 250 mg
Formelmasse 605,1599 g/mol