Learn More
Prochlorperazinmaleat EP Verunreinigung A, Mikromol™
Artikelnummer. 30052607
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052607 25 mg 25 Milligramm
30461203 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052607 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0411.020025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Prochlorperazinmaleat EP Verunreinigung A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Prochlorperazine Sulfoxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H24 Cl N3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide, Prochlorperazine Maleate Impurity A, Prochlorperazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-Name 2-Chlor-10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazin-5-oxid
Molekulargewicht (g/mol) 389.94
Menge 25 mg
Formelmasse 389.1329 g/mol