Learn More
Contec™ ProChlor Sporizid SATWIPES™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16439565 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 20 cm (6 x 8 in.)
Packungsgröße:
1200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16439565 15 x 20 cm (6 x 8 in.) 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439565 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. FSWPP02PC
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Jede Doppelbeutelverpackung des Point-of-use SATWIPE Systems enthält einen Kanister mit 120 x 34 g/m2 Wischtüchern aus heißluftgezogem Polypropylen und mit 700 ml ProChlor in einer 1 l-Flasche
  • Imprägnierte Wischtücher am Anwendungsort erfüllen die Anforderungen der Richtlinien zu aseptischem Transfer
  • Die Mischung aus Hypochlorsäure und gereinigtem Wasser tötet in unter 1 min 100 % der Sporen ab
  • Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
  • Auf 0,2 Micron filtriert und in Reinraumumgebung abgefüllt, ideal für biowissenschaftliche Reinräume geeignet
  • Geringe Rückstände, Verzicht auf die Verwendung von quaternären Ammoniumverbindungen oder Tensiden
  • Wirkt schnell, spart Zeit bei der Biodekontamination, kann zur Transferdesinfektion verwendet werden
  • Doppelt verpackt in einer linearen Abreißverpackung für einfachen Transfer in eine Reinraumumgebung
  • Einstufung als nicht korrosiv, sicher einsetzbar in allen Bereichen des Reinraums
  • Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA, keine besondere Entsorgung erforderlich
  • 120 Polypropylen-Wischtücher in einem Kanister reduzieren die Verpackungsmenge
  • Entwickelt für die Desinfektion von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sporizides Reinraumtuch
Länge (angloamerikanisch) 7,9 in.
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Material Polyester-Zellulose
Flächengewicht 34 gsm
Behältertyp Kanister
Inhalt und Lagerung Nicht einfrieren, unter 40 °C lagern
Abmessungen (L x B) 15 x 20 cm (6 x 8 in.)
Format Wischtücher zum Tränken am Verwendungsort
Zur Verwendung mit (Anwendung) Desinfektionsmittel für harte Oberflächen in biowissenschaftlichen Reinräumen
Verpackungsmenge 10 Kanister/Karton
Sättigungslösung 2000 ppm stabilisierte unterchlorige Säure
Sterilität Unsteril
Enthält Kanister mit 120 x 34 gsm schmelzgeblasenen Polypropylen-Tüchern, 700 ml ProChlor in einer 1 l Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.