Learn More
SI Analytics™ pH-Einstabmesskette Glasschaft,L= 120 mm, 12 mm .
Optimal für Flüssig-Elektrolyt-Elektroden in Bezug auf Genauigkeit, Stabilität, schnelles Ansprechen und lange Lebensdauer. SI Analytics™ ProcessLine™ pH-Kombinationselektrode eignet sich ideal zur Messung von pH-, Temperatur- und Redox-Potentialen.
Marke: SI Analytics™ 285113490
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Wartungsarm, d. h. kein Auffüllen des Elektrolyts und keine Installation einer komplizierten Druckablaufsteuerung.
- Lochmembranen schützt die Elektrode vor Verschmutzung und Verstopfen
- Duralid Elektrolyt mit hohem KCl-Gehalt und besonderen Eigenschaften steht für eine sehr lange Lebensdauer in Kombination mit schnellen und beständigen Messwerten.
- Bewährtes H-Membranglas mit sehr niedrigem Alkalifehler und optimierter sphärischer Form.
- Ausweitung der Anwendungsgebiete auf Medien mit extremen Ionenstärken, stark oxidierenden Eigenschaften, hohem Basen- oder Säuregehalt oder sogar Lösungsmitteln.
Spezifikation
Schraubverschlusskopf | |
0 bis 14 | |
Silamid™ | |
0 °C bis 130 °C | |
12 mm |
Glas | |
ProcessLine Kombinationselektrode | |
Kugel | |
120 mm |