Learn More
SI Analytics™ ProcessLine Metal Combination Electrode
SI Analytics™ ProcessLine Metal Combination Electrode is a low maintenance metal electrode with a screw plug head.
Marke:  SI Analytics™ 285113700
Additional Details : Gewicht : 0.13770kg
Artikelnummer. 15639028
  • 388.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Low-maintenance
  • Metal combination electrode
  • Glass shaft
  • Silamid™ reference
  • 2 hole diaphragm
  • DuraLid reference system
  • Sensor platinum disk
  • Screw plug head
Spezifikation
Spezifikation
Screw Plug Head
0 to 14
120 mm
Glass Shaft
0°C to 130°C
12 mm