Learn More
SI Analytics™ ProcessLine Kombinationselektrode
Bei der SI Analytics™ ProcessLine Kombinationselektrode handelt es sich um eine wartungsarme pH-Elektrode mit Temperatursensor.
354.00 CHF - 462.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen | Schraubverschlusskopf |
---|---|
Material | H-Glas |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Typ | pH-Kombinationselektrode |
Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 130 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15395866
|
SI Analytics™
285113550 |
120 mm |
354.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15750019
|
SI Analytics™
285113690 |
425 mm |
462.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wartungsarm
- pH-Kombinationselektrode mit Pt 1000 oder PT 100
- Glasschaft
- Silamid™ Referenz
- 2-Lochmembran
- DuraLid-Bezugssystem
- Kugelmembran
- H GlasVP Schraubverschlusskopf
Spezifikation
Schraubverschlusskopf | |
0 bis 14 | |
0°bis 130 °C |
H-Glas | |
pH-Kombinationselektrode | |
12 mm |