Learn More
Kimberly-Clark™ Gesichtsmasken
Kimberly-Clark™ Labormasken bieten den für die Laborumgebung wesentlichen Prozessschutz und Komfort.
Marke:  Kimberly-Clark™ 47080
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11807531
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
KIMBERLY-CLARK™ Labormasken
  • Stellen Sie grundlegende Sicherheit und Komfort für Personen und Prozesse in einer Vielzahl von Standardlabors und Forschungsumgebungen bereit.
  • Plissierte Gesichtsmasken bieten nahtlosen Schutz.
  • Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko und sorgen Sie gleichzeitig für hervorragende Atmungsaktivität, damit sich der Träger effektiver auf seine Arbeit konzentrieren kann.
  • Die plissierten Masken bieten eine hohe Filtrationseffizienz für Bakterien und Partikel
  • Fusselarme Außenschicht für besseren Schutz.
  • Anwenderfreundliche Ohrbügel und eine integrierte verstellbare Nasendichtung sorgen für Tragekomfort und Sicherheit.
  • Frei von Naturkautschuklatex oder Silikon, wodurch das Risiko von Hautreizungen verringert wird.
  • Zertifiziert nach EN14683 Typ II, um die Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und alle relevanten technischen Informationen zu umfassen.
  • Verpackung: 10 x 50 plissierte Masken mit Ohrbügel, blau,  (500gesamt)
Spezifikation
Spezifikation
ISO 14001, ISO 9001; Industrial Use Only
Blue
Non-sterile
Pleated
Standard