missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Procaterol Hydrochloride Hydrate, TRC

Artikelnummer. 17953325
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953325 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17953325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP15549010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 81262-93-3
Summenformel 2 C16 H22 N2 O3 . 2 Cl H . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 671.65
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[(1R,2S)-1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), rel-, 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-, monohydrochloride, hydrate (2:1), (R*,S*)- (9CI), 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-, monohydrochloride, hydrate (2:1), (R*,S*)-(±)-
IUPAC-Name 8-hydroxy-5-[(1R,2S)-1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)butyl]-1H-quinolin-2-one;hydrate;dihydrochloride
SMILES O.Cl.Cl.CC[C@H](NC(C)C)[C@H](O)c1ccc(O)c2NC(=O)C=Cc12.CC[C@H](NC(C)C)[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Procaterol Hydrochloride Hemihydrate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C16H22N2O3.2ClH.H2O/c2*1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15;;;/h2*5-9,12,16-17,19,21H,4H2,1-3H3,(H,18,20);2*1H;1H2/t2*12-,16+;;;/m00.../s1
Formelmasse 670.29
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.