Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rat IL-13 Simplex
Beschreibung
Includes
- Konzentrierte Magnetkügelchen, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen Ratten-IL-13
- Ratten-IL-13-Standard (lyophilisiert)
- Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Anti-Ratten-IL-13-Antikörper
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Ratte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-Immunassays |
| Probentyp | Zellkulturüberstand, Plasma, Serum |
| Probenvolumen | Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |
| Synonym | Interleukin-13 |