Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rat CRP Simplex
Beschreibung
Includes
- Konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen Ratten-CRP beschichtet sind
- Rat CRP-Standard (lyophilisiert)
- Biotin-Konjugat (50x) anti-Ratten MCP monoklonaler Antikörper
- Universeller Assay-Puffer (10x)
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
- Es wird empfohlen, CRP-Proben zu verdünnen, wenn in Serum oder Plasma gemessen wird
- Der empfohlene Verdünnungsfaktor für die Probe beträgt 1:200,000
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Ratte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-Immunassays |
| Protein-Subtyp | C-reaktives Protein (CRP) |
| Probentyp | Zellkulturüberstand, Plasma, Serum |
| Probenvolumen | Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |
| Synonym | C-reaktives Protein, Pentraxin-bezogen, PTX1 |