Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Porcine IL-6 Simplex
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Description
Includes
- Konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen Schweine-IL-6 beschichtet sind
- Porcine IL-6-Standard (lyophilisiert)
- Biotin-Konjugat (20x) anti-Schwein IL-6 monoklonaler Antikörper
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Specifications
Specifications
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Schwein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-Immunassays |
| Probentyp | Zellkulturüberstand, Plasma, Serum |
| Probenvolumen | Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |
| Synonym | Interleukin-6, Interferon-beta 2, B-Zellen-Stimulationsfaktor 2 |