Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Platinum Assay Buffer for Serum Samples
Beschreibung
ProcartaPlex Platin-Assaypuffer für Serumproben (1x) wird zur Verdünnung von Serumproben verwendet und liefert Ergebnisse bei der Spike-Wiederfindung und Wiederfindung in der Verdünnung im Bereich von 70 bis 130 %.
ProcartaPlex Platin-Assaypuffer für Serumproben (1x) wird hier als eigenständiges Produkt für Platinum ProcartaPlex Panels angeboten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Puffer |
| Menge | 10 ml |
| Spezies | Mensch |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | ProcartaPlex |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C) |
| Versandbedingung | Nasseis |