Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Platinum Assay Buffer for Plasma Samples
Beschreibung
ProcartaPlex Platin-Assaypuffer für Plasmaproben ist in unserem Platin ProcartaPlex Human-Basiskit für Plasmaproben (Kat.-Nr. EPXP010-10421-901) und serienmäßigen Platinum-Panels enthalten. Es wird hier als Einzelprodukt angeboten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Puffer |
| Menge | 10 ml |
| Spezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminex™ Geräte |
| Produktlinie | ProcartaPlex |
| Probentyp | Plasma |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C) |
| Versandbedingung | Nasseis |