Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex NHP RANTES (CCL5) Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke:  Invitrogen™ EPX01A-40287-901
242.01 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.23750kg
Artikelnummer. 15592387
  • 363.00 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen nicht-humanes Primaten-Rantes beschichtet sind
nicht-humaner Primaten-Rantes-Standard (gefriergetrocknet)
Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen nicht-humanes Primaten-Rantes
Universeller Assay-Puffer (10x)
Beschreibung
Beschreibung
  • Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
  • ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
  • Es wird empfohlen, RANTES-Proben zu verdünnen, wenn in Serum oder Plasma gemessen wird
  • Der empfohlene Verdünnungsfaktor für die Probe beträgt 1:50
Spezifikation
Spezifikation
96 Tests
Multiplex-Immunassays
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum
Kleines induzierbares Zytokin A5, SIS-delta
Affe
CCL5 (RANTES)
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl