Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex NHP MCP-1 (CCL2) Simplex
Beschreibung
Includes
- konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen nicht-humanes Primaten-MCP-1 beschichtet sind
- nicht-humaner Primaten-MCP-1-Standard (gefriergetrocknet)
- Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen nicht-humanes Primaten-MCP-1
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Affe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-Immunassays |
| Protein-Subtyp | CCL2 (MCP-1) |
| Probentyp | Zellkulturüberstand, Plasma, Serum |
| Probenvolumen | Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |
| Synonym | Monozyten-chemoattraktantes Protein 1, MCAF, HC11 |