Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex NHP IL-4 Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke:  Invitrogen™ EPX01A-40225-901
Additional Details : Gewicht : 0.23750kg
Artikelnummer. 15552377
  • 363.00 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen nicht-humanes Primaten-IL-4 beschichtet sind
Non-human primate IL-4-Standard (lyophilisiert)
Biotin-Konjugat (50x) nicht-humaner anti-Primaten-IL-4 monoklonaler Antikörper
Beschreibung
Beschreibung
  • Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
  • ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
96 Tests
Multiplex-Immunassays
Interleukin-4, B-Zellen-Stimulationsfaktor 1, B-Zellen-Wachstumsfaktor 1
Affe
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl