Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Mouse Zytokin-Panel 1B (10 plex)
Beschreibung
Includes
- Standardmischung für das Maus-Zytokin-1B-Panel
- Maus-Zytokin-1B-Panel-Bead-Mix
- Antikörpermischung zum Nachweis von Zytokin 1B aus dem Maus-Panel
- Lesepuffer
- Waschpuffer 10x
- Streptavidin-PE
- Universeller Assay-Puffer
- Nachweisantikörper-Verdünnungsmittel
- PCR 8-Röhrchen-Streifen
- Klebefolie
- Greiner Mikrotiterplatte schwarz 96 Wells
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
- Dieses Kit enthält keine Multiscreen-Filterplatte
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Maus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-Immunassays |
| Protein-Subtyp | ENA-78, G-CSF, IFN-alpha, IL-1 alpha, IL-15/IL-15R-Komplex, IL-28, IL-3, IL-31, LIF, M-CSF |
| Probentyp | Zellkulturüberstand, Plasma, Serum |
| Probenvolumen | Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |