Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human VEGF-R3 Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPX01A-12064-901
Additional Details : Gewicht : 0.23750kg
Includes: konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes VEGF-R3 beschichtet sind
humaner VEGF-R3-Standard (gefriergetrocknet)
Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen humanes VEGF-R3
Beschreibung
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
96 Tests | |
Multiplex-Immunassays | |
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum | |
Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor-Rezeptor 3, FLT4, PCL |
Human | |
VEGF-Rezeptor 3 | |
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |