Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human VEGF-R2 Simplex
Beschreibung
Includes
- konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes VEGF-R2 beschichtet sind
- humaner VEGF-R2-Standard (gefriergetrocknet)
- Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen humanes VEGF-R2
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-Immunassays |
| Protein-Subtyp | VEGF-Rezeptor 2 |
| Probentyp | Zellkulturüberstand, Plasma, Serum |
| Probenvolumen | Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |
| Synonym | Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor-Rezeptor 2, KDR, FLK1, Kinase-Insert-Domain-Rezeptor, CD309 |